Stampa…
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa per biotecnologie, sterile
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
E529-500MLEA 65.6 EUR
E529-500ML
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa per biotecnologie, sterile
Sodio cloruro
Fonte comune di sali per terreni di propagazione di molti organismi .
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Visualizza i codici
Conductivity (1 %, Water) 5000 - 7000 umhos
Identification PASS
pH @25 °C 5.0 - 9.0
Sterility PASS