Stampa…
Sodio cloruro standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
35616.AP 35616.K2
35616.APEA 33.1 EUR
35616.AP 35616.K2
Sodio cloruro standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Sodio cloruro
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3