Stampa…
Acido solforico 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Hach
127032 127053
HACH127032EA 30.4 EUR
HACH127032 HACH127053
Acido solforico 0.5 mol/l (1 N) in soluzione acquosa
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II