Stampa…
Acido cloridrico 2 mol/l (2 N) soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
Attenzione
H22005 H22001
REGEH22005EA 169 EUR
REGEH22005 REGEH22001
Acido cloridrico 2 mol/l (2 N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II