Stampa…
Zinco 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Zn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
456384KEA 314 EUR
456384K 456382Y
Zinco 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Zn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di zinco
Zn in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.