Zinco 1000 mg/L in 0,5 M acido nitrico (da Zn(NO₃)₂) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.19806.0100
1.19806.0500
1.19806.0100EA
27.4
EUR
1.19806.0100
1.19806.0500
Zinco 1000 mg/L in 0,5 M acido nitrico (da Zn(NO₃)₂) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Standard
Standard cationici
Standard di zinco
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST