Itterbio1000 mg/L Yb in 5% acido nitrico (da Yb₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Tracciabile NIST
Certificazioni: Tracciabile NIST.