Cobalto soluzione standard, 1.000 mg/l Co in acido nitrico dil. AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%