Stampa…
Tungsteno 1.000 mg/l in acqua (da W) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
457182GEA 100.2 EUR
457182G 457184Y
Tungsteno 1.000 mg/l in acqua (da W) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di tungsteno
W in H₂O tr.NH₄OH
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.