Stampa…
Titanio 1.000 mg/l in acqua con tracce di acido cloridrico (da (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
456262BEA 96.6 EUR
456262B 456264D
Titanio 1.000 mg/l in acqua con tracce di acido cloridrico (da (NH₄)₂TiF₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di titanio
(NH₄)₂ TiF₆ in H₂O con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.