Stampa…
Terbio 10000 mg/L Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14383.AD 14383.AE 14383.AP
14383.ADEA 58.4 EUR
14383.AD 14383.AE 14383.AP
Terbio 10000 mg/L Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di terbio
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Traceable to NIST
Certificazioni: Tracciabile NIST.