Terbio 1000 mg/L Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88110.AE
88110.AP
88110.AEEA
40.7
EUR
88110.AE
88110.AP
Terbio 1000 mg/L Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di terbio
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certificazioni: Tracciabile NIST.