Terbio 1000 mg/L Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Tracciabile NIST
Certificazioni: Tracciabile NIST.