Tellurium standard solution, 1000 mg/L Te in 5% acido nitrico (da Te) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certificazioni: Tracciabile NIST.