Stampa…
Stronzio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Sr(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
456062SEA 94.2 EUR
456062S 456064U
Stronzio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Sr(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di stronzio
Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.