Silicio 1.000 mg/l in acqua con tracce di acido idrofluoridrico (max. 1%) (da (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
(NH₄)₂ SiF₆ in H₂O con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.