Stampa…
Silicio 1000 mg/L in acqua con tracce di acido idrofluoridrico (max. 1%) (da (NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.12310.0100 1.12310.0500
1.12310.0100EA 51.4 EUR
1.12310.0100 1.12310.0500
Silicio 1000 mg/L in acqua con tracce di acido idrofluoridrico (max. 1%) (da (NH₄)₂SiF₆) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di silicio
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST