Stampa…
Selenio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Se) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455982WEA 91.8 EUR
455982W 455984B
Selenio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Se) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di selenio
Se in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.