Stampa…
Selenio 1000 mg/L in acido nitrico 0,5 M (da SeO₂) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.19796.0100 1.19796.0500
1.19796.0100EA 51.2 EUR
1.19796.0100 1.19796.0500
Selenio 1000 mg/L in acido nitrico 0,5 M (da SeO₂) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di selenio
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST