Stampa…
Rutenio 1.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da RuCl₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455922KEA 359 EUR
455922K 455924M
Rutenio 1.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da RuCl₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rutenio
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.