Stampa…
Rodio 1.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da RhCl₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455882TEA 1420 EUR
455882T 455884V
Rodio 1.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da RhCl₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rodio
RhCl₃.3H₂O in HCl 10%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.