Stampa…
Renio 1.000 mg/l in acqua con tracce di acido nitrico (da Re) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455862PEA 381 EUR
455862P 455864R
Renio 1.000 mg/l in acqua con tracce di acido nitrico (da Re) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di renio
Re in H₂O tr. HNO₃
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.