Stampa…
Mercurio 1.000 mg/l acido nitrico diluito (da Hg) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455662JEA 176 EUR
455662J 455664L
Mercurio 1.000 mg/l acido nitrico diluito (da Hg) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di mercurio
Hg in HNO₃ 10%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.