Stampa…
Praseodimio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455842LEA 248 EUR
455842L 455844N
Praseodimio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di praseodimio
Pr₆O₁₁ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.