Palladio 1.000 mg/l 10% acido cloridico (da Pd) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Pd in HCl 10%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.