Niobio 1.000 mg/l in acqua con tracce di acido idrofluorico (da Nb₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Nb₂O₅ in H₂O con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.