Nichel 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ni) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Ni in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.