Stampa…
Neodimio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Nd₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455712CEA 499 EUR
455712C 455714E
Neodimio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Nd₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di neodimio
Nd₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.