Stampa…
Sodio, soluzioni standard per ICP, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
456042XEA 124.2 EUR
456042X 456052Q 456054S 456044Q
Sodio, soluzioni standard per ICP, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di sodio
NaNO₃ in HNO₃ 2-5%
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Informazioni per l'ordine: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.