Stampa…
Sodio 1000 mg/L in acido nitrico 0,5M (da NaNO₃) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.70238.0100 1.70238.0500
1.70238.0100EA 49.2 EUR
1.70238.0100 1.70238.0500
Sodio 1000 mg/L in acido nitrico 0,5M (da NaNO₃) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di sodio
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100