Stampa…
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86692.260EA 33.25 EUR
86692.260 86692.180
Molibdeno 1.000 mg/l in acqua AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di molibdeno
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%