Stampa…
Molibdeno soluzione standard, 1.000 mg/l Mo in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455682NEA 96.6 EUR
455682N 455684P
Molibdeno soluzione standard, 1.000 mg/l Mo in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di molibdeno
(NH₄)₂MoO₄ in H₂O, con tracce di NH₄OH
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.