Stampa…
Litio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Li₂CO₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455582KEA 112.8 EUR
455582K 455584M
Litio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Li₂CO₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di litio
Li₂CO₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.