Stampa…
Lantanio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da La₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455542CEA 101.4 EUR
455542C 455544E
Lantanio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da La₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di lantanio
La₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.