Stampa…
Rame 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Cu) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455282BEA 103.2 EUR
455282B 455284D
Rame 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Cu) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rame
Cu in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.