Stampa…
Iridio 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da IrCl₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455502REA 228.6 EUR
455502R 455504T
Iridio 1.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da IrCl₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di iridio
IrCl₃.3H₂O in HCl 10%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.