Stampa…
Olmio 10.000 mg/l in acido mitrico diluito (da Ho₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455472FEA 372 EUR
455472F 455474H
Olmio 10.000 mg/l in acido mitrico diluito (da Ho₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di olmio
Ho₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.