Stampa…
Oro 10.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da Au) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455432UEA 0 EUR
455432U 455434W
Oro 10.000 mg/l in acido cloridrico 10% (da Au) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di oro
Au in HCl 10%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.