Stampa…
Cobalto soluzione standard, 10.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da Co) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455274BEA 1240 EUR
455274B 455272W
Cobalto soluzione standard, 10.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da Co) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cobalto
Co in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.