Stampa…
Cobalto soluzione standard, 1.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da Co) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455262UEA 100.2 EUR
455262U 455264W
Cobalto soluzione standard, 1.000 mg/l Co in acido nitrico dil. (da Co) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cobalto
Co in HNO₃ 2-5%
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Informazioni per l'ordine: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.