Stampa…
Cromo 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86671.260EA 34.02 EUR
86671.260 86671.180
Cromo 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di cromo
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%