Stampa…
Cerio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455182VEA 142.8 EUR
455182V 455184A
Cerio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da (NH₄)₂Ce(NO₃)₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cerio
(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.