Stampa…
Calcio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86667.260EA 48.2 EUR
86667.260 86667.180
Calcio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di calcio
  • Tracciabile a SRM a NIST
  • Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
  • Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%