Stampa…
VWR® ARISTAR®, Boron Standard Solution, 1000 mg/L B in Ammonium Hydroxide Solution (max. 1%) (from B(OH₃)), Standard for ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455122JEA 207 EUR
455122J 455124L
VWR® ARISTAR®, Boron Standard Solution, 1000 mg/L B in Ammonium Hydroxide Solution (max. 1%) (from B(OH₃)), Standard for ICP
B(OH)₃ in H₂O con tracce di NH₄OH
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.