Stampa…
Berillio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito, ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455082SEA 112.8 EUR
455082S 455084U
Berillio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito, ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di berillio
BeO.(Be(OAc)₂)₃) in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.