Alluminio 1.000 mg/l in 2% acido cloridrico AVS TITRINORM standard per AAS
Fornitore: VWR Chemicals
86660.260EA
41.51
EUR
86660.260
86660.180
Alluminio 1.000 mg/l in 2% acido cloridrico AVS TITRINORM standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di allumnio
- Tracciabile a SRM a NIST
- Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISOGuide 34/ISO17025
- Fornito con certificato di analisi, valore reale ±0,3%