DL-Lysine monohydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 885701-25-7
Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O
Formula Weight: 164.21 (146.19anhy)
Melting Point: ca 110°
Beilstein Reference: 1616991
Formula:
C₆H₁₄N₂O₂·1H₂O Punto di fusione: ∼ 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151036 CAS Number: 885701-25-7 EINECS: 200-740-6 |