Solfato 1.000 mg/l in acqua (da K₂SO₄) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
K₂SO₄ in H₂O.
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.