Standard monoelemento fosfato (da KH₂PO₄) per cromatografia ionica, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
PO₄ in H₂O.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.