Nitrito 1.000 mg/l in acqua (da NaNO₂) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
NO₂ in H₂O
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.